Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Repetin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9181R-A680EA 872 EUR InStock
BOSSBS-9181R-A680
Anti-Repetin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Repetin is a 784 amino acid secreted protein that belongs to the S100-fused protein family. Repetin is an extracellular epidermal matrix protein that is expressed in the epidermis and at high levels in eccrine sweat glands, the inner sheaths of hair roots and the filiform papilli of the tongue. A multifunctional epidermal matrix protein, repetin is involved in the cornified cell envelope formation. Containing two EF-hand domains, repetin?s recombinant N-terminal domain binds calcium reversibly. Repetin and trichohyalin may compensate for absent loricrin. The repetin gene contains three exons, two introns and spans at least 5.6 kb. The repetin gene is conserved in cow, mouse and rat, and maps to human chromosome 1q21.3.

Type: Primary
Antigen: Repetin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 41-140/784
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité