Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLFN14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9190R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9190R-A750
Anti-SLFN14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Schlafen family members are preferentially expressed in lymphoid tissues and are differentially regulated during thymocyte maturation. Schlafen proteins function as suppressors of cell growth and are thought to play a role in the maintenance of T cell quiescence. The prototype member of the Schlafen family, Slfn1, is transcriptionally unregulated during thymocyte positive selection, and the induction of Slfn1 induces a G0/G1 arrest, suggesting that Slfn1 participates in the regulation of cell cycle and potentially acts as a determining factor for apoptosis. These proteins all contain a largely conserved core domain within the center of the sequence, and yet they are substantially diversified at the N terminus. Slfn14 (Schlafen family member 14) is a 912 amino acid protein belonging to the Schlafen family. Slfn14 exists as two alternatively spliced isoforms and is encoded by a gene mapping to human chromosome 17q12.

Type: Primary
Antigen: SLFN14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 181-280/912
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité