Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF131 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9290R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9290R-A750
Anti-RNF131 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
PJA2, also known as E3 ubiquitin-protein ligase praja-2, RNF131 (ring finger protein 131) or Neurodap1, is a 708 amino acid protein that contains one ring-type zinc finger and exists as two alternatively spliced isoforms. Significantly conserved in chimpanzee, dog, cow, mouse, rat, chicken and zebrafish, PJA2 shares 52% identity with PJA1, which is involved in protein ubiquitination in brain and may play a role in X-linked mental retardation. Encoded by a gene that maps to human chromosome 5q21.3, PJA2 localises to both endoplasmic reticulum and Golgi apparatus membranes. Participating in E2-dependent, E3 ubiquitin-protein ligase activity, PJA2 binds to a variety of E2s and interacts with ubiquitin-conjugating enzymes, such as UBE2D2, in vitro.

Type: Primary
Antigen: RNF131
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 251-350/708
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité