Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCL7B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9298R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9298R-A750
Anti-BCL7B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
BCL7B shows high homology to the BCL7A protein, which is known to be directly involved in a complex chromosomal translocation in Burkitt lymphoma cell lines. The specific function of BCL7B has not yet been determined. However, it may play a role in lung tumor development or progression. The BCL7B gene is located at a chromosomal region commonly deleted in the congenital disorder, Williams syndrome.

Type: Primary
Antigen: BCL7B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/202
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité