Anti-Proteasome 19S S7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9349R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9349R-A680
Anti-Proteasome 19S S7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The 26S protease is involved in the ATP-dependent degradation of ubiquitinated proteins. The regulatory (or ATPase) complex confers ATP dependency and substrate specificity to the 26S complex. In case of HIV-1 infection, positive modulator of Tat-mediated transactivation.
Type: Primary
Antigen: Proteasome 19S S7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/433
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité