Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13201R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13201R-A750
Anti-FOXF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The FOX family of transcription factors share a common DIUA binding domain termed a winged-helix or forkhead domain. Many FOX proteins play important roles in development, metabolism, cancer and aging. Development of the vertebrate gut is controlled by paracrine crosstalk between the endodermal epithelium and the associated splanchnic mesoderm. FOXF2 (forkhead box F2), also known as FKHL or FREAC2, is expressed in lung and placenta, and has been shown to transcriptionally activate several lung-specific genes. FOXF2 interacts with transcription factors TFIIB and TBP, and may be involved in regulating transcription in embryogenesis and pattern formation in multicellular organisms. FOXF2-deficient mice develop cleft palate and an abnormal tongue, which suggests that FOXF2 may be critical for palatogenesis.

Type: Primary
Antigen: FOXF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 65-160/444
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité