Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FRG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13215R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13215R-A750
Anti-FRG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene maps to a location 100 kb centromeric of the repeat units on chromosome 4q35 which are deleted in facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD). It is evolutionarily conserved and has related sequences on multiple human chromosomes but DNA sequence analysis did not reveal any homology to known genes. In vivo studies demonstrate the encoded protein is localized to the nucleolus.

Type: Primary
Antigen: FRG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 181-258/258
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité