Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GDPD1/GDE4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13325R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13325R-A680
Anti-GDPD1/GDE4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
GDE4 is a 314 amino acid cytoplasmic and multi-pass membrane protein that belongs to the glycerophosphoryl diester phosphodiesterase family. Expressed in small intestine, placenta, kidney, ovary, thymus, pancreas, spleen, liver and peripheral blood leukocytes, GDE4 contains one GDPD domain and exists as three alternatively spliced isoforms. GDE4 is encoded by a gene that maps to human chromosome 17, which comprises over 2.5% of the human genome and encodes over 1,200 genes. Two key tumor suppressor genes are associated with chromosome 17, namely, p53 and BRCA1.

Type: Primary
Antigen: GDPD1/GDE4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 221-314/314
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité