Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Glucosidase 2 subunit beta Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13389R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13389R-A680
Anti-Glucosidase 2 subunit beta Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Trimming of glucoses from N-linked core glycans on newly synthesized glycoproteins occurs sequentially through the action of Glucosidases I and II in the endoplasmic reticulum (ER). Glucosidase II is an ER-localized enzyme that contains a and b subunits (Glucosidase IIa and Glucosidase IIb) which form a defined heterodimeric complex. Glucosidase IIa is the catalyitc core of the enzyme and can function independently of the b subunit. The sequence of Glucosidase IIb encodes protein rich in glutamic and aspartic acid with a putative ER retention signal (HDEL) at the C-terminus. The phosphorylated form of Glucosidase IIb is localized in the plasma membrane and is highly expressed in FGF-stimulated fibroblasts and epidermal carcinoma cells. Glucosidase IIb was first purified from a human carcinoma cell line as a potential substrate for protein kinase C. Through the HDEL signal at the C-terminus, Glucosidase IIb retains the complete complex in the ER.

Type: Primary
Antigen: Glucosidase 2 subunit beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/528
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité