Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNRH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13478R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13478R-A750
Anti-GNRH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Human reproduction is controlled by the hypothalaic-pituitary gonadal axis laid down early in fetal development. Gonadotropin releasing hormone (GnRH), also known as GnRH-associated peptide, luteinizing hormone releasing hormone (LHRH), luliberin or gonadorelin, is a decapeptide that is an important molecule in the hypothalamic-pituitary-gonadal axis control circuit. GnRH is produced by hypothalamic neurons and secreted in a pulsatile manner into the capillary plexus of the medianeminence. GnRH affects the release of lutenizing hormone and follicle stimulating hormone from gonadotropic cells in the anterior pituitary. In addition to hypothalamic GnRH (GnRH I), a second GnRH form (GnRH II) functions primarily in the midbrain. GnRH is expressed in the acrosomal region of human sperm and in the anterior pituitary tissue and cancer cells. Unlike GnRH I, GnRH II is highly expressed outside the brain, particularly in the kidney, bone marrow and prostate, suggesting that it may have multiple functions. GnRH binds to a specific G protein-coupled receptor in the pituitary to regulate synthesis and secretion of gonadotropins.

Type: Primary
Antigen: GNRH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-80/120
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité