Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR 151 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13505R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13505R-A680
Anti-GPR 151 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
GPCR2037 is a G protein-coupled receptor that undergoes weak activation by Galanin and is most abundant in the central nervous system (CNS), where it appears to be critical for development. During embryonal development the expression of GPCR2037 is widespread in the nervous system (dorsal thalamus, striatum, locus coeruleus and hindbrain nuclei). GPCR2037 in the CNS of 7- and 15-day-old mouse embryos can localize to the habenular complex. Low levels of GPCR2037 are detectable in testis, liver, kidney and stomach. In addition to GPCR2037, Galanin mediates its effects through receptor subtypes GALR1, 2 and 3. Galanin ligand exerts anxiolytic actions via GALR receptors under conditions of high stress. Galanin coexists with norepinephrine and serotonin in neural systems that mediate emotion.

Type: Primary
Antigen: GPR 151
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 11-110/419
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité