Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZBTB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13570R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13570R-A680
Anti-ZBTB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The BTB is an N-terminal homodimerization domain that contains multiple copies of kelch repeats and/or C2H2-type zinc fingers. Proteins that contain BTB domains are thought to be involved in transcriptional regulation via control of chromatin structure and function. ZBTB3 (zinc finger and BTB domain containing 3) is a 574 amino acid protein that contains one BTB (POZ) domain and two C2H2-type zinc fingers. Localized to the nucleus, ZBTB3 is thought to play a role in transcriptional regulation events. The gene encoding ZBTB3 maps to human chromosome 11, which houses over 1,400 genes and comprises nearly 4% of the human genome.

Type: Primary
Antigen: ZBTB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 121-220/574
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité