Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DZIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13594R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13594R-A750
Anti-DZIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
DZIP1 (DAZ interacting protein 1) is also known as DZIP or DZIP2 and is a 867 amino acid protein which is expressed as three isoforms, designated DZIPb, DZIPt1 and DZIPt2. DZIP1 is localized to testis, oocytes, ovary and fetal brain, as well as in embryonic stem cells and germ cells. In testis, DZIP1 is localized to the nucleus and also shows some cytoplasmic distribution in spermatogonia. DZIP1 belongs to the C2H2-type zinc-finger protein family, and, characteristc of the C2H2-type zinc-finger protein family, DZIP1 contains one C2H2-type zinc-finger region through which it is thought to interact with DAZ, an interaction that promotes spermiogenesis. DZIP1 expression is not found in those afflicted with Sertoli cell-only syndrome (characterized by the absence of germ cells in the testis), suggesting that the lack of DZIP1 may be involved in the pathogenesis of Sertoli cell-only syndrome-induced male sterility.

Type: Primary
Antigen: DZIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/867
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité