Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Vinexin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13741R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13741R-A680
Anti-Vinexin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Vinexin is a 671 amino acid protein that is expressed as two isoforms, designated Vinexin alpha and Vinexin beta. Localized to cell junctions in both the cytoplasm and the cytoskeleton, Vinexin alpha functions to promote Actin stress fiber formation, playing an important role in modification of the Actin cytoskeleton. Like Vinexin alpha, Vinexin beta is localized to cell junctions in the cytoplasm, but is also found in the nucleus where it plays an important role in cell spreading and in activation of the JNK pathway in response to EGF stimulation. Although Vinexin alpha and Vinexin beta have different roles within the cell, both proteins contain three SH3 domains in their carboxy terminus and are expressed in a variety of tissues, including placenta, heart, liver, brain, pancreas and skeletal muscle. Together, Vinexin alpha and Vinexin beta are involved in cell-cell adhesion, signal transduction and cytoskeletal organization throughout the cell.

Type: Primary
Antigen: Vinexin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 401-500/671
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité