Anti-C2GNT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15145R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15145R-CY3
Anti-C2GNT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Glycosyltransferase that mediates core 2 O-glycan branching, an important step in mucin-type biosynthesis. Does not have core 4 O-glycan or I-branching enzyme activity.
Type: Primary
Antigen: C2GNT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 301-400/453
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité