Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C2orf61 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15155R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15155R-CY5
Anti-C2orf61 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
C2orf61 (chromosome 2 open reading frame 61), also known as FLJ40172, is a 177 amino acid protein encoded by a gene that maps to human chromosome 2p21. As the second largest human chromosome, chromosome 2 makes up approximately 8% of the human genome and contains 237 million bases encoding over 1,400 genes. A number of genetic diseases are linked to genes on chromosome 2. Harlequin icthyosis, a rare skin deformity, is associated with mutations in the ABCA12 gene. The lipid metabolic disorder sitosterolemia is associated with ABCG5 and ABCG8. An extremely rare recessive genetic disorder, Alstr syndrome, is related to mutations in the ALMS1 gene. Chromosome 2 contains a probable vestigial second centromere as well as vestigial telomeres, which gives credence to the hypothesis that human chromosome 2 formed as a result of an ancient fusion of two ancestral chromosomes, which are still present in modern day apes.

Type: Primary
Antigen: C2orf61
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 21-120/248
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité