Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Complement C4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15186R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15186R-CY3
Anti-Complement C4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Non-enzymatic component of C3 and C5 convertases and thus essential for the propagation of the classical complement pathway. Covalently binds to immunoglobulins and immune complexes and enhances the solubilization of immune aggregates and the clearance of IC through CR1 on erythrocytes. C4A isotype is responsible for effective binding to form amide bonds with immune aggregates or protein antigens, while C4B isotype catalyzes the transacylation of the thioester carbonyl group to form ester bonds with carbohydrate antigens. Derived from proteolytic degradation of complement C4, C4a anaphylatoxin is a mediator of local inflammatory process. It induces the contraction of smooth muscle, increases vascular permeability and causes histamine release from mast cells and basophilic leukocytes.

Type: Primary
Antigen: Complement C4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 21-120/1744
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité