Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C5orf48 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-15207R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-15207R-FITC
Anti-C5orf48 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
C5orf48 (chromosome 5 open reading frame 48), also known as FLJ27505, MGC163367 or MGC163369, is a 134 amino acid protein. Encoded by a gene that maps to human chromosome 5q23.2, C5orf48 is linked to Autosomal dominant leukodystrophy (ADLD). Chromosome 5 makes up approximately 6% of the human genome and contains 181 million base pairs, which encode 1,000 genes. Chromosome 5 is associated with Cockayne syndrome through the ERCC8 gene and familial adenomatous polyposis through the adenomatous polyposis coli (APC) tumor suppressor gene. Treacher Collins syndrome is caused by insertions or deletions within the TCOF1 gene and is also associated with chromosome 5. Deletion of 5q or chromosome 5 altogether is common in therapy-related acute myelogenous leukemias and myelodysplastic syndrome.

Type: Primary
Antigen: C5orf48
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range: 51-134/134
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité