Cole-Parmer® Diaphragm Vacuum Pumps
Fournisseur: Antylia Scientific
Cole-Parmer®
STUA99966-96EA 3900 EUR InStock
STUA99966-96
Cole-Parmer® Diaphragm Vacuum Pumps
Pompe Pompes à vide
Chemical compatibility ideal for rotary evaporator application.
  • Solid PTFE and FFKM construction resists most solvents
  • Regulate vacuum level using adjustment knob
  • Integral catch pots prevent liquid ingress
Use this compact diaphragm vacuum pump for chemical laboratory vacuum generation, especially well suited to rotary evaporation. Vacuum regulator with gauge and adjustment knob allows users to create ideal vacuum conditions in the lab. Oilless pump with integrated moisture protection is low maintenance.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité