Cole-Parmer® Essentials Replacement Cell Culturing Flasks
Fournisseur: Cole-Parmer
21837-36 21837-35 21837-32 21837-33
TECN21837-36EA 285 EUR InStock
TECN21837-36 TECN21837-35 TECN21837-32 TECN21837-33
Cole-Parmer® Essentials Replacement Cell Culturing Flasks
Ballons Flacons pour culture cellulaire
Enhance the life of your BS-200 series cell culture stirring systems.
  • Constructed of borosilicate glass
The culture vessels incorporate a unique base design which, together with the bulb-ended stirrer, ensures the cells are lifted into suspension at the lowest possible speeds. This gentle stirring action promotes high cell yields by preventing cell shearing. Replacement flasks do not include caps or stirring mechanisms.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité