(R)-(+)-Limonene, Qualité alimentaire
Fournisseur: Spectrum Chemical
L1599-2.5KG L1599-500GM
SPCML1599-2.5KGEA 697 EUR InStock
SPCML1599-2.5KG SPCML1599-500GM
(R)-(+)-Limonene, Qualité alimentaire
(R)-(+)-Limonène
D-Limonene, Food Grade, also known as 4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene, is used as a flavorant and as a fragrance in perfumery, aftershave lotions, bath products and other such products. Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use. These materials may or may not have a Certificate of Analysis available.
GHS hazard : Flame;Health hazard;Exclamation mark
UN2052
Formule: C₁₀H₁₆
Densité: 0,841
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062991
Numéro CAS: 5989-27-5
ONU: 2052
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Transparent Liquid
Assay (GC) 95.0 - 97.5%
Specific Gravity @ 25°C 0.838 - 0.843
Refractive Index @ 20°C 1.471 - 1.474
Optical Rotation @ 25°C +96.0° to +104
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité