Capric acid ≥99%
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
SPCMD2659-200LTBLEA 0 EUR InStock
SPCMD2659-200LTBL
Capric acid ≥99%
Acide décanoïque
Decanoic Acid is also known as capric acid. It is a saturated fatty acid from coconut oil and palm kernel oil. It can also be found in the milk of several types of mammals.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…32 °C
Densité: 0,893
Point d'éclair: 147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004441
Numéro CAS: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité