Citric acid, anhydre ≥99.5%, granuleux FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMC1281-500GMEA 172 EUR InStock
SPCMC1281-500GM
Citric acid, anhydre ≥99.5%, granuleux FCC
Acide citrique
Citric Acid, Anhydrous, Granular, FCC is the most widely used organic acid and pH-control agent in foods and beverages. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
GHS hazard : Exclamation mark
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/46/725046.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (C₆H₈O₇ ;Anhyd.,Basis) 99.5 - 100.5%
Lead (Pb) max. 0.5 mg/kg
Oxalate (C₂O₄) To Pass Test
Readily Carbonizable Substances To Pass Test
Residue On Ignition max. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité