L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Glycerine (synthétique) ≥99% BP, Ph. Eur., JP, USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
G1015-4LTPL G1015-20LTPL G1015-200LTBL
SPCMG1015-4LTPLEA 0 EUR InStock
SPCMG1015-4LTPL SPCMG1015-20LTPL SPCMG1015-200LTBL
Glycerine (synthétique) ≥99% BP, Ph. Eur., JP, USP
Glycérol
Glycerin, Synthetic, USP, EP, BP, JP is one of two USP grade Glycerins available from Spectrum with the other being Glycerin, Natural, USP, EP, BP. For those products requiring FDA approvals, if the initial formulation was done with Glycerin, Synthetic, USP, EP, BP, JP, the use of Glycerin, Natural, USP, EP, BP, JP is not interchangeable but would require the new formulation to undergo a new FDA approval process.
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18,6 °C
Densité: 1,264
Point d'éclair: 177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité