L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Glycerine (naturel) ≥99.0% BP, Ph. Eur., USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
G1016-500MLPL G1016-4LTPL G1016-200LT G1016-551.15LB
SPCMG1016-500MLPLEA 152 EUR InStock
SPCMG1016-500MLPL SPCMG1016-4LTPL SPCMG1016-200LT SPCMG1016-551.15LB
Glycerine (naturel) ≥99.0% BP, Ph. Eur., USP
Glycérol
Glycerin, Natural, USP, EP, BP is one of two USP grade Glycerins available from Spectrum.
All Spectrum Chemical USP, EP, BP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Point d'ébullition: 290
Point de fusion: 18.6
Densité: 1,264
Point d'éclair: 177
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Anhydrous Basis) 99.0 - 101.0%
Specific Gravity @ 25°C 1.249 min.
Appearance of Solution To Pass Test
Refractive Index 1.470 - 1.475
Identification To Pass Test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité