Potassium bromide ≥98.0% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMP1742-25KGEA 21850 EUR InStock
SPCMP1742-25KG SPCMP1742-2.5KG
Potassium bromide ≥98.0% USP
Potassium bromure
Potassium Bromide, USP is used in veterinary medicine to treat epilepsy in dogs.
All Spectrum Chemical USP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: KBr
MW: 119 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Dried Basis) 98.0 - 100.5%
Acidity or Alkalinity To Pass Test
Loss On Drying max. 1.0 %
Chlorine max. 0.6 %
Sulfates max. 0.01 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité