Potassium chloride ≥99%, granuleux USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Chlorure de potassium
SPCMPO170-500GMEA 147 EUR InStock
SPCMPO170-500GM
Potassium chloride ≥99%, granuleux USP
Potassium chlorure
Potassium Chloride, Granular, USP is used to treat hypokalemia. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 13,07704
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité