Sodium fluoride ≥98.5%, en poudre USP, Ph. Eur., BP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Fluorure de sodium
SPCMSO167-125GMEA 132 EUR InStock
SPCMSO167-125GM
Sodium fluoride ≥98.5%, en poudre USP, Ph. Eur., BP
Sodium fluorure
Sodium Fluoride, Powder, USP, EP, BP is used to prevent cavities making teeth stronger and more resistant to decay caused by acid and bacteria. Toothpaste being the preferred delivery method. All Spectrum Chemical USP, EP, BP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
GHS hazard : Skull and crossbones;Exclamation mark;Health hazard
UN1690
Formule: NaF
MW: 41,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
ONU: 1690
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/30/16640630.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (NaF; Dried Basis) 98.5 - 100.5%
Acidity or Alkalinity To Pass Test
Appearance of Solution To Pass Test
Loss On Drying max. 0.5%
Fluosilicate To Pass Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité