Cesium nitrate, Ultrapure
Fournisseur: Spectrum Chemical
C1489-10KGBL C1489-1KG
SPCMC1489-10KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMC1489-10KGBL SPCMC1489-1KG
Cesium nitrate, Ultrapure
Nitrate de césium
Cesium Nitrate, Ultrapure is used as a colorant, as an oxidizer, and in pyrotechnic compositions.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: CsNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010963
Numéro CAS: 7789-18-6
ONU: 1451
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité