Sodium bisulphite, granuleux FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
Danger
Synonyms: Sodium hydrogen sulphite
S1172-2.5KG S1172-500GM
SPCMS1172-2.5KGEA 389 EUR InStock
SPCMS1172-2.5KG SPCMS1172-500GM
Sodium bisulphite, granuleux FCC
Sodium hydrogénosulfite
Sodium Bisulfite, Granular, FCC is used as an antioxidant to preserve the aromas and flavors. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: HNaO₃S
MW: 104,06 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Densité: 2,476 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
ONU: 2693
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 58.5% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité