Calcium chloride, anhydre ≥93%, granuleux FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
Synonyms: Chlorure de calcium
SPCMCA138-500GMEA 106 EUR InStock
SPCMCA138-500GM
Calcium chloride, anhydre ≥93%, granuleux FCC
Calcium chlorure
Calcium Chloride, Anhydrous, Granular, FCC is used as a sequestrant and firming agent in food products. It is considered as generally recognised as safe (GRAS) by the U.S. Food and Drug Administration. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 772 °C
Densité: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
ATTEINDRE: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 93% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité