Adenine hydrochloride
Fournisseur: Spectrum Chemical
A3192-1KGBL A3192-25KGBL
SPCMA3192-1KGBLEA 4610 EUR InStock
SPCMA3192-1KGBL SPCMA3192-25KGBL
Adenine hydrochloride
Adénine chlorhydrate
Formule: C₅H₅N₅·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150864
Numéro CAS: 2922-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité