L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol) 99 USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
TR149-125GM TR149-1KG
SPCMTR149-125GMEA 102 EUR InStock
SPCMTR149-125GM SPCMTR149-1KG
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol) 99 USP
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Tromethamine, USP is used as an emulsifying agent excipient.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité