Antimony(III) oxide, Qualité Réactif
Fournisseur: Spectrum Chemical
A1330-12KG A1330-50KGBL
SPCMA1330-12KGEA 0 EUR InStock
SPCMA1330-12KG SPCMA1330-50KGBL
Antimony(III) oxide, Qualité Réactif
Antimony (III) oxide
Antimony Trioxide, Reagent is an inorganic compound and crucial as a commercial compound of antimony. It is an opacifying agent for glasses, ceramics and enamels. The Reagent grade denotes that this chemical is the highest quality commercially available and that the American Chemical Society has not officially set any specifications for this material. Spectrum Chemical manufactured Reagent grade products meet the toughest regulatory standards for quality and purity.
Formule: O₃Sb₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011214
Numéro CAS: 1309-64-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité