Dibutyl sebacate ≥98%
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
Synonyms: Dibutyle sébaçate
SPCMD2915-200LTBLEA 0 EUR InStock
SPCMD2915-200LTBL SPCMD2915-1LT
Dibutyl sebacate ≥98%
Sébaçate de dibutyle
Dibutyl Sebacate, also known as DBS, is used as a plasticizer in production of plastics. Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use. These materials may or may not have a Certificate of Analysis available.
Formule: C₁₈H₃₄O₄
MW: 314,47 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –11 °C
Densité: 0,936
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027218
Numéro CAS: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité