Gum tragacanth, en poudre NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
TR105-12KG TR105-125GM TR105-2.5KG TR105-500GM TR105-50KGBL
SPCMTR105-12KGEA 5000 EUR InStock
SPCMTR105-12KG SPCMTR105-125GM SPCMTR105-2.5KG SPCMTR105-500GM SPCMTR105-50KGBL
Gum tragacanth, en poudre NF
Gomme adragante
Tragacanth, Powder, NF is used as an emulsifier, thickener, stabiliser, and texturant additive.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131255
Numéro CAS: 9000-65-1
EINECS: 232-552-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité