D-(-)-Sorbitol solution 70% en solution aqueuse ≥70% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
SO220-20LTPL SO220-500MLGL
SPCMSO220-20LTPLEA 938 EUR InStock
SPCMSO220-20LTPL SPCMSO220-500MLGL
D-(-)-Sorbitol solution 70% en solution aqueuse ≥70% USP
D(-)-Sorbitol
Tous les produits de Spectrum Chemical USP sont fabriqués, conditionnés et stockés selon les bonnes pratiques de fabrication (cGMP) conformément à 21CFR partie 211 dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Densité: 1,280
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004708
Numéro CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité