Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Diaminopropane

Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Triméthylènediamine

SPCMD2049-200LTBLEA 0 EUR InStock
SPCMD2049-200LTBL
1,3-Diaminopropane
1,3-Diaminopropane
1,3-Diaminopropane, also known as Trimethylenediamine, is isomeric with 1,2-diaminopropane and used in the synthesis of heterocycles. It is a simple diamine considered soluble in polar organic solvents.

Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.


Formule: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Densité: 0,888
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008228
Numéro CAS: 109-76-2
ONU: 2922
ADR: 86.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité