Glycine ≥98.5% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: H-Gly-OHAcide aminoacétique
SPCMAM125-500GMEA 196 EUR InStock
SPCMAM125-500GM SPCMAM125-2.5KG
Glycine ≥98.5% USP
Glycine
Glycine, USP is a colourless, sweet-tasting crystalline non-essential amino acid. USP glycine has a wide variety of uses, including as an additive in pet food and animal feed, in foods and pharmaceuticals as a sweetener/taste enhancer, or as a component of food supplements and protein drinks. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: NH₂CH₂COOH
MW: 75,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/10/2301910.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (NH₂CH₂COOH) 98.5 - 101.5%
Loss On Drying max. 0.2 %
Residue On Ignition max. 0.1 %
Chloride (Cl) max. 0.007 %
Sulfates (SO₄) max. 0.0065
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité