Zinc stearate, en poudre USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
ZI115-500GM ZI115-12KG ZI115-2.5KG
SPCMZI115-500GMEA 136 EUR InStock
SPCMZI115-500GM SPCMZI115-12KG SPCMZI115-2.5KG
Zinc stearate, en poudre USP
Zinc stéarate
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₃₆H₇₀O₄Zn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013031
Numéro CAS: 557-05-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (ZnO) 12.5 - 14.0%
Alkalies and Alkaline Earths max. 1.0 %
Arsenic max. 1.5 ppm
Lead max. 10 ppm
Identification To Pass Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité