DL-Malic acid ≥99.0% FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Acide (±)-malique
SPCMMA147-500GMEA 177 EUR InStock
SPCMMA147-500GM
DL-Malic acid ≥99.0% FCC
Acide DL-malique
Malic Acid, FCC is used as a source of extreme tartness. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
GHS hazard : Exclamation mark
Formule: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064212
Numéro CAS: 617-48-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/67/2343067.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (C₄H₆O₅) 99.0 - 100.5%
Optical Rotation -0.10 to +0.10
Fumaric Acid max. 1.0 %
Lead (Pb) max. 2 mg/kg
Maleic Acid max. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité