Adipohydrazide ≥99%
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMA3802-20KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMA3802-20KGBL
Adipohydrazide ≥99%
Adipohydrazide
Adipic Acid Dihydrazide, also known as ADH or Adipohydrazide, can be used as a hardener for epoxy resins and for cross-linking water-based emulsions. Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use. These materials may or may not have a Certificate of Analysis available.
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 446 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 181…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007614
Numéro CAS: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité