Benzyl nicotinate
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
Synonyms: Benzyle nicotinate
SPCMB1212-1KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMB1212-1KGBL
Benzyl nicotinate
Nicotinate de benzyle
Benzyl Nicotinate is a reactant used in the synthesis of indolizine derivatives.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Point d'ébullition: 179…180 °C (8 hPa)
Point de fusion: 24 °C
Densité: 11,165
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023584
Numéro CAS: 94-44-0
EINECS: 202-332-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité