Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98% NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
P1453-2.5KG P1453-500GM P1453-100GM
SPCMP1453-2.5KGEA 1580 EUR InStock
SPCMP1453-2.5KG SPCMP1453-500GM SPCMP1453-100GM
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98% NF
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle
Propyl Gallate, NF is used as an antioxidant.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formule: C₁₀H₁₂O₅
Point d'ébullition: 449 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 145…148 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002196
Numéro CAS: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité