D-(-)-N-Methylglucamine ≥99.0% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
M1122-25KGBL M1122-100GM M1122-2.5KG M1122-500GM
SPCMM1122-25KGBLEA 8370 EUR InStock
SPCMM1122-25KGBL SPCMM1122-100GM SPCMM1122-2.5KG SPCMM1122-500GM
D-(-)-N-Methylglucamine ≥99.0% USP
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
Meglumine, USP is used as a functional excipient where it acts as a counterion to enhance API stability and solubility.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004707
Numéro CAS: 6284-40-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Dried Basis) 99.0 - 100.5 %
Completeness and Color of Solution To Pass Test
Melting Range 128 - 132 °C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité