Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimethyl sulphone ≥99%, soluble

Fournisseur: Spectrum Chemical

SPCMM2125-500GMEA 379 EUR InStock
SPCMM2125-500GM
Dimethyl sulphone ≥99%, soluble
Diméthylsulfone
Methyl Sulfone, Crystal is also known as sulfonylbismethane or methylsulfonylmethane. It is primarily used as a solvent for organic and inorganic substances because of its polarity and thermal stability.

Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.


Formule: C₂H₆O₂S
MW: 94,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007566
Numéro CAS: 67-71-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.99
Melting Point 107°C min.
Loss On Drying max. 1 %
Identification To Pass Test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité