β-Alanine
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: H-Bala-OHH-β-Ala-OH
SPCMAL120-50KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMAL120-50KGBL SPCMAL120-12KG SPCMAL120-2.5KG
β-Alanine
β-Alanine
Formule: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008200
Numéro CAS: 107-95-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité