Dextran, M.W. ~ 40,000, en poudre
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMDE124-1KGEA 1280 EUR InStock
SPCMDE124-100GM SPCMDE124-1KG
Dextran, M.W. ~ 40,000, en poudre
Dextran
Dextran, 40,000, Powder is a complex branched glucan that is synthesized by certain lactic acid bacteria from sucrose. Commonly used in microsurgery to decrease the risk of vascular thrombosis, these agents are also used as effective osmotic agents and can treat hypovolemia. In the laboratory, Dextran is used to apply osmotic pressure to biological molecules and can, when applied with a fluorescent molecule, be used to create concentration gradients of diffusible molecules.
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité