Carboxymethyl cellulose sodium salt, 1500-3000 cP (1% H₂O - 25°C) USP, haute viscosité
Fournisseur: Spectrum Chemical
CA194-2.5KGPL CA194-500GMPL
SPCMCA194-2.5KGPLEA 991 EUR InStock
SPCMCA194-2.5KGPL SPCMCA194-500GMPL
Carboxymethyl cellulose sodium salt, 1500-3000 cP (1% H₂O - 25°C) USP, haute viscosité
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Carboxymethylcellulose Sodium, High Viscosity, Viscosity of 1 Percent Aqueous Solution @ 25 DEG C: 1500-3000 cP, USP is often used as a thickener and stabiliser.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081472
Numéro CAS: 9004-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité