Carboxymethyl cellulose sodium salt, 10-50 cP (2 % H₂O 25°C) USP, faible viscosité
Fournisseur: Spectrum Chemical
CA193-125GM CA193-2.5KG CA193-500GM
SPCMCA193-125GMEA 152 EUR InStock
SPCMCA193-125GM SPCMCA193-2.5KG SPCMCA193-500GM
Carboxymethyl cellulose sodium salt, 10-50 cP (2 % H₂O 25°C) USP, faible viscosité
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Carboxymethylcellulose Sodium, Low Viscosity, Viscosity of 2 Percent Aqueous Solution @ 25 DEG C: 37.5 cP, USP is often used as a thickener and stabiliser. The USP grade indicates it is a grade suitable for personal care, cosmetic and pharmaceutical applications and were manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081472
Numéro CAS: 9004-32-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Actual Viscosity of 2% Aqueous Solution @ 25°C As Reported
Sodium (Dried Basis) 6.5 - 9.5%
pH of a 1 % Solution @ 25°C 6.5 - 8.5
Loss On Drying max. 10.0%
Heavy Metals max. 20 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité